Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pilocarpine nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0399-5G
TCIAP0399-5GEA 271 EUR InStock
TCIAP0399-5G
Pilocarpine nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pilocarpine nitrate


Formule: C₁₁H₁₇N₃O₅
Numéro MDL: MFCD00078497
Numéro CAS: 148-72-1
EINECS: 205-723-7
Merck Index: 14,07424
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +80.0 to +84.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité