Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Picolinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0414-25G
TCIAP0414-25GEA 102 EUR InStock
TCIAP0414-25G
Picolinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Picolinamide


Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00023483
Numéro CAS: 1452-77-3
EINECS: 215-921-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3bfe0f80c4d18e470b9d98a9adc35f52820f2a&vid=7b3bfe0f80c4d18e470b9d98a9adc35f52820f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité