Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Oxyde de 3-picoline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylpyridine-N-oxide, 3-Picoline N-oxide, 3-Methylpyridine-1-oxide, 3-Methylpyridine 1-oxide, 3-Picoline 1-oxide

P0419-25G
TCIAP0419-25GEA 125 EUR InStock
TCIAP0419-25G
1-Oxyde de 3-picoline ≥98.0% (par GC)
1-Oxyde de 3-picoline


Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 33…34 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006203
Numéro CAS: 1003-73-2
EINECS: 213-714-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité