Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Oxyde de 4-picoline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0420-25G
TCIAP0420-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAP0420-25G
1-Oxyde de 4-picoline ≥98.0% (par GC)
1-Oxyde de 4-picoline


Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183 °C
Densité: 1,01 to 1.02 g/cm³ (185 °C)
Numéro MDL: MFCD00006210
Numéro CAS: 1003-67-4
EINECS: 213-712-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad5aea548c774970f8dc87d8dcce8ec6742d05b5&vid=ad5aea548c774970f8dc87d8dcce8ec6742d05b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité