Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

P0442-25G
TCIAP0442-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAP0442-25G
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique


Formule: C₆H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00064347
Numéro CAS: 535-75-1
EINECS: 208-616-3
Merck Index: 14,07458
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52c1f35af82a5c0fb7668841f3ea1bb29cf0419a&vid=52c1f35af82a5c0fb7668841f3ea1bb29cf0419a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité