Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pipéronylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0459-25G
TCIAP0459-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP0459-25G
Acide pipéronylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pipéronylique


Formule: C₈H₆O₄
Point d'ébullition: 180 °C (1 -rr)
Point de fusion: 232…235 °C
Numéro MDL: MFCD00005830
Numéro CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 14,07477
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed77328bf6b163e86e319c64b607affe7067dd4b&vid=ed77328bf6b163e86e319c64b607affe7067dd4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité