Poly(ethylene glycol succinate)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethylene Glycol Succinate Polyester, Succinate Ethylene Glycol Polyester, Poly(ethylene Glycol Succinate)
P0467-25G
TCIAP0467-25GEA 130 EUR InStock
TCIAP0467-25G
Poly(ethylene glycol succinate)
Poly(ethylene glycol succinate)
Formule: (C₄H₆O₄·C₂H₆O₂)x
Numéro MDL: MFCD00084421
Numéro CAS: 25569-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Suitability for GC-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité