Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propanediol-1,2 ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0485-500G
TCIAP0485-500GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0485-500G
Propanediol-1,2 ≥99.0% (par GC)
Propanediol-1,2


Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: –59°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 14,07855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6438537b88206d1c2d8b7cd9fde313fc0f4b722d&vid=6438537b88206d1c2d8b7cd9fde313fc0f4b722d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité