Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetraethyl propane-1,1,2,3-tetracarboxylate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Propane-1,1,2,3-tetracarboxylic Acid Tetraethyl Ester

P0487-25G
TCIAP0487-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAP0487-25G
Tetraethyl propane-1,1,2,3-tetracarboxylate ≥97.0% (par GC)
Tetraethyl propane-1,1,2,3-tetracarboxylate


Formule: C₁₅H₂₄O₈
MW: 332,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027834
Numéro CAS: 635-03-0
EINECS: 211-222-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité