Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Methylstyrene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

P0495-25ML
TCIAP0495-25MLEA 148 EUR InStock
TCIAP0495-25ML
β-Methylstyrene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC) stabilisé
beta-Methylstyrene (cis- and trans- mixture)


Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00009280
Numéro CAS: 637-50-3
EINECS: 211-287-9
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité