Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propionate de cyclohexyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Propionic acid Cyclohexyl ester

P0504-25ML
TCIAP0504-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAP0504-25ML
Propionate de cyclohexyle ≥98.0% (par GC)
Propionate de cyclohexyle


Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00046352
Numéro CAS: 6222-35-1
EINECS: 228-303-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=620fa5961f3bc18ed8a18e6df32a6edf68868841&vid=620fa5961f3bc18ed8a18e6df32a6edf68868841&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité