Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propionyl bromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

P0515-25G
TCIAP0515-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAP0515-25G
Propionyl bromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Propionyl bromide


Formule: C₃H₅BrO
MW: 136,98 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00000116
Numéro CAS: 598-22-1
EINECS: 209-924-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité