Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propan-1-amine hydrochloride, 1-Aminopropane hydrochloride

P0522-25G
TCIAP0522-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAP0522-25G
Propylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Propylamine hydrochloride


Formule: C₃H₉N
MW: 95,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012911
Numéro CAS: 556-53-6
EINECS: 209-129-9
Merck Index: 14,07837
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité