Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfure de dipropyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0532-25ML
TCIAP0532-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAP0532-25ML
Sulfure de dipropyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de dipropyle


Formule: C₆H₁₄S
MW: 118,24 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009379
Numéro CAS: 111-47-7
EINECS: 203-873-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07868
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité