Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium propylxanthate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

P0534-25G
TCIAP0534-25GEA 77 EUR InStock
TCIAP0534-25G
Potassium propylxanthate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium propylxanthate


Formule: C₄H₈OS₂
Numéro MDL: MFCD00059687
Numéro CAS: 2720-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
alkali max. 0.5 %
Sensitiveness to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité