Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pyridine-2,5-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isocinchomeronic acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid

P0552-25G
TCIAP0552-25GEA 112 EUR InStock
TCIAP0552-25G
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique


Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006297
Numéro CAS: 100-26-5
EINECS: 202-834-2
Merck Index: 14,05159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e53d63f475e5366df640b156885280297520675&vid=9e53d63f475e5366df640b156885280297520675&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité