Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pyrroline ≥70% (par GC) (contains Pyrrolidine)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Dihydro-1H-pyrrole

P0577-5ML
TCIAP0577-5MLEA 187 EUR InStock
TCIAP0577-5ML
3-Pyrroline ≥70% (par GC) (contains Pyrrolidine)
3-Pyrroline


Formule: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0,9097 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18°C
Numéro MDL: MFCD00005213
Numéro CAS: 109-96-6
EINECS: 203-723-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,08017
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89ef0cc0f370230115cea876e4b8d4b2ec1b3d68&vid=89ef0cc0f370230115cea876e4b8d4b2ec1b3d68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité