Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phenylazo-1-naphthylamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Solvent Yellow 4, Naphthyl Red

P0584-25G
TCIAP0584-25GEA 187 EUR InStock
TCIAP0584-25G
4-Phenylazo-1-naphthylamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Phenylazo-1-naphthylamine


Formule: C₁₆H₁₃N₃
MW: 247,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004025
Numéro CAS: 131-22-6
EINECS: 205-018-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f45b4bb87ad7c6f98b64aa0b7dd7b8ce34a62366&vid=f45b4bb87ad7c6f98b64aa0b7dd7b8ce34a62366&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité