Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phénylazo-2-naphtol ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Scarlet B, 1-(Phenyldiazenyl)naphthalen-2-ol, 1-Phenylazo-2-naphthol, Oil Orange, Solvent Yellow 14, Sudan Yellow

P0585-25G
TCIAP0585-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAP0585-25G
1-Phénylazo-2-naphtol ≥93.0% (par HPLC)
1-Phénylazo-2-naphtol


Formule: C₁₆H₁₂N₂O
MW: 248,28 g/mol
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135 °C
Densité: 1,119 g/cm³ (151 °C)
Numéro MDL: MFCD00003911
Numéro CAS: 842-07-9
EINECS: 212-668-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc620d9b285fb24484c4221c4e70a20d8432f5b&vid=ffc620d9b285fb24484c4221c4e70a20d8432f5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Lambda max. 477.0 to 483.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 570 (MeOH, 477.0 to 483.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité