Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol

Fournisseur: TCI
Attention

P0586-25G
TCIAP0586-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAP0586-25G
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol


Formule: C₁₆H₁₁N₃O₃
Numéro MDL: MFCD00003908
Numéro CAS: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1a50fcd8d3a8ccce961e5b1c50376bc075ebe44&vid=b1a50fcd8d3a8ccce961e5b1c50376bc075ebe44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 485.0 to 489.0 nm (Toluene)
Absorbance (E1%1cm) min. 800 (Toluene, 485.0 to 489.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité