Disodium-1-(dimethylphenylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonate
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Dimethylphenylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonic Acid Disodium Salt
P0591-25G
TCIAP0591-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP0591-25G
Disodium-1-(dimethylphenylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonate
Disodium-1-(dimethylphenylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonate
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 503.0 to 509.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (H2O, 503.0 to 509.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité