Palatine chrome green
Fournisseur: TCI
Synonyms: Mordant Green 17
P0594-25G
TCIAP0594-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAP0594-25G
Palatine chrome green
Palatine chrome green
Formule: C₁₆H₁₂N₄O₁₀S₂
MW: 528,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135102
Numéro CAS: 3564-28-1
EINECS: 222-646-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 540.0 to 560.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (H2O, 540.0 to 560.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité