Acid blue 1
Fournisseur: TCI
Synonyms: Alphazurine G, Patent Blue V, Carmine Blue V, Xylene Blue, Brilliant Acid Blue, Azure Blue VX
P0597-25G
TCIAP0597-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP0597-25G
Acid blue 1
Acid blue 1
Formule: C₂₇H₃₂N₂O₆S₂
MW: 544,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012119
Numéro CAS: 116-95-0
EINECS: 204-165-1
Merck Index: 14,08987
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Lambda max. 637.0 to 641.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.800 (4mg/L, H2O, 637.0 to 641.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité