Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Primuline sodium salt

Fournisseur: TCI

P0603-5G
TCIAP0603-5GEA 252 EUR InStock
TCIAP0603-5G
Primuline sodium salt
Primuline sodium salt


Formule: C₂₁H₁₄N₃O₃S₃Na
Numéro MDL: MFCD00005798
Numéro CAS: 8064-60-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Lambda max. 340.0 to 360.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 250 (H2O, 340.0 to 360.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité