Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0605-25G
TCIAP0605-25GEA 396 EUR InStock
TCIAP0605-25G
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₄H₈O₅
Numéro MDL: MFCD00001203
Numéro CAS: 81-54-9
EINECS: 201-359-8
Merck Index: 14,07945
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d449d2a7dcbba416f985bd5dc55983620549b4f&vid=9d449d2a7dcbba416f985bd5dc55983620549b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 470.0 to 490.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (MeOH, 481.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité