Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phenylpropionitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

P0611-25G
TCIAP0611-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAP0611-25G
3-Phenylpropionitrile ≥98.0% (par GC)
3-Phenylpropionitrile


Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Point d'éclair: 113°C
Numéro MDL: MFCD00001961
Numéro CAS: 645-59-0
EINECS: 211-447-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7515d6cb8653ad5b14edbcef557eb45e142d50d&vid=b7515d6cb8653ad5b14edbcef557eb45e142d50d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité