Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dimethyl-4-(2-pyridylazo)aniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0617-1G
TCIAP0617-1GEA 151 EUR InStock
TCIAP0617-1G
N,N-Dimethyl-4-(2-pyridylazo)aniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N-Dimethyl-4-(2-pyridylazo)aniline


Formule: C₁₃H₁₄N₄
MW: 226,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010435
Numéro CAS: 13103-75-8
EINECS: 236-026-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38205987d65059ffcc98477a50cdcb519e321041&vid=38205987d65059ffcc98477a50cdcb519e321041&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité