Sodium pyridine-3-sulphonate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0618-25G
TCIAP0618-25GEA 99 EUR InStock
TCIAP0618-25G
Sodium pyridine-3-sulphonate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium pyridine-3-sulphonate
Formule: C₅H₅NO₃S
Numéro MDL: MFCD00065041
Numéro CAS: 15521-77-4
EINECS: 239-561-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité