Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Pentylaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Amylaniline

P0623-5ML
TCIAP0623-5MLEA 167 EUR InStock
TCIAP0623-5ML
N-Pentylaniline ≥98.0% (par GC)
N-Pentylaniline


Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059431
Numéro CAS: 2655-27-8
EINECS: 220-183-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e08d62df366637a9f71d18b864ec7b2c70e6bbec&vid=e08d62df366637a9f71d18b864ec7b2c70e6bbec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité