Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phénylnaphtalène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0632-5G
TCIAP0632-5GEA 185 EUR InStock
TCIAP0632-5G
1-Phénylnaphtalène ≥97.0% (par GC)
1-Phénylnaphtalène


Formule: C₁₆H₁₂
MW: 204,27 g/mol
Point d'ébullition: 320°C
Point de fusion: 45 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003983
Numéro CAS: 605-02-7
EINECS: 210-081-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité