Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrazinamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

P0633-25G
TCIAP0633-25GEA 44 EUR InStock
TCIAP0633-25G
Pyrazinamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Pyrazinamide


Formule: C₅H₅N₃O
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…191 °C
Numéro MDL: MFCD00006132
Numéro CAS: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 14,07956
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54df1b9f6df01b405c659caafc7b2897df255442&vid=54df1b9f6df01b405c659caafc7b2897df255442&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité