Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Pentène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

P0635-10ML
TCIAP0635-10MLEA 152 EUR InStock
TCIAP0635-10ML
trans-2-Pentène ≥99.0% (par GC)
trans-2-Pentène


Formule: C₅H₁₀
Point d'ébullition: 36°C
Point de fusion: –140.2 °C
Densité: 0,6431 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –45°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009384
Numéro CAS: 646-04-8
EINECS: 211-461-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c917fb06f5030e821d459624cc4d0fc7eeafe7d6&vid=c917fb06f5030e821d459624cc4d0fc7eeafe7d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité