Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vitamine K1 (Phytoménadione) ≥97.0% (par UV/Vis)

Fournisseur: TCI

P0642-5G
TCIAP0642-5GEA 165 EUR InStock
TCIAP0642-5G
Vitamine K1 (Phytoménadione) ≥97.0% (par UV/Vis)
Vitamine K1 (Phytoménadione)


Formule: C₃₁H₄₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00214063
Numéro CAS: 84-80-0
EINECS: 201-564-2
Merck Index: 14,07380
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72fb81ffa3cd4b688dd4d6879a743b30fb86cbd4&vid=72fb81ffa3cd4b688dd4d6879a743b30fb86cbd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 97.0 %
abs-ratio (a/b) 0.69 to 0.73 (E253.5/E248.5,Isooctane sol. (1 to 100000))
abs-ratio (2a/2b) 0.28 to 0.34 (E284.5/E326.0,Isooctane sol. (1 to 10000))

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité