Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Phénylpropionaldéhyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DL-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropaldehyde

P0646-25G
TCIAP0646-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0646-25G
(±)-2-Phénylpropionaldéhyde ≥95.0% (par GC)
(±)-2-Phénylpropionaldéhyde


Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006973
Numéro CAS: 93-53-8
EINECS: 202-255-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a20d83cd3bc557eabb0f363343cf49229b2058a1&vid=a20d83cd3bc557eabb0f363343cf49229b2058a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité