Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,3-Pentadiène ≥93.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-Piperylene

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

P0647-5ML
TCIAP0647-5MLEA 228 EUR InStock
TCIAP0647-5ML
trans-1,3-Pentadiène ≥93.0% (par GC) stabilisé
trans-1,3-Pentadiène


Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 42°C
Point d'éclair: –29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009295
Numéro CAS: 2004-70-8
EINECS: 217-909-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Specific gravity (20/20) 0.6740 to 0.6840

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité