Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyl palmitate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0649-25ML
TCIAP0649-25MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAP0649-25ML
Butyl palmitate ≥95.0% (par GC)
Butyl palmitate


Formule: C₂₀H₄₀O₂
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00053738
Numéro CAS: 111-06-8
EINECS: 203-829-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité