Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phtalocyanine cuivre(II)

Fournisseur: TCI

P0655-25G
TCIAP0655-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAP0655-25G
Phtalocyanine cuivre(II)
Phtalocyanine cuivre(II)


Formule: C₃₂H₁₆CuN₈
Point de fusion: 480°C
Numéro MDL: MFCD00010719
Numéro CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 14,02520
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=960b1c3f01d21186ef0389961f99c73b2fb67cb6&vid=960b1c3f01d21186ef0389961f99c73b2fb67cb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Absorbance min. 0.590 (2mg/L, H2SO4, 785.0 to 793.0 nm)
Copper min. 7.7 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité