Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phthalic acid bis(2-butoxyethyl)ester ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(2-butoxyethyl) Phthalate

P0657-25G
TCIAP0657-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP0657-25G
Phthalic acid bis(2-butoxyethyl)ester ≥85.0% (par GC)
Phthalic acid bis(2-butoxyethyl)ester


Formule: C₂₀H₃₀O₆
MW: 366,45 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Point d'éclair: 205°C
Numéro MDL: MFCD00048781
Numéro CAS: 117-83-9
EINECS: 204-213-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité