Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pigment green 7

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalocyanine Green

P0660-25G
TCIAP0660-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP0660-25G
Pigment green 7
Pigment green 7


Formule: C₃₂Cl₁₆CuN₈
MW: 1127,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053950
Numéro CAS: 1328-53-6
EINECS: 215-524-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 858.0 to 860.0 nm (H2SO4)
Molar extinction coefficient min. 100000 (H2SO4、858.0 to 860.0 nm)
Copper min. 4.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité