Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine-2-carbaldehyde-oxime ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Pyridinecarbaldehyde oxime, 2-Pyridinealdoxime

P0672-25G
TCIAP0672-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP0672-25G
Pyridine-2-carbaldehyde-oxime ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pyridine-2-carboxaldoxime


Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006354
Numéro CAS: 873-69-8
EINECS: 212-849-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=627891f08e43e67b90d3559c007d9048f4df997e&vid=627891f08e43e67b90d3559c007d9048f4df997e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 116.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité