Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monobutyl phthalate copper(II) salt ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalic Acid Monobutyl Ester Copper(II) Salt, Butyl Phthalate Copper(II) Salt

P0676-25G
TCIAP0676-25GEA 123 EUR InStock
TCIAP0676-25G
Monobutyl phthalate copper(II) salt ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Monobutyl phthalate copper(II) salt


Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 506,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045860
Numéro CAS: 25215-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité