Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phénylnaphtalène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0679-1G
TCIAP0679-1GEA 403 EUR InStock
TCIAP0679-1G
2-Phénylnaphtalène ≥95.0% (par GC)
2-Phénylnaphtalène


Formule: C₁₆H₁₂
MW: 204,27 g/mol
Point d'ébullition: 358°C
Point de fusion: 103…104 °C
Densité: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039601
Numéro CAS: 612-94-2
EINECS: 210-324-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f0678787bc767a62eda783caa9331b43ec4181f&vid=2f0678787bc767a62eda783caa9331b43ec4181f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité