Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phénylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0684-100G
TCIAP0684-100GEA 158 EUR InStock
TCIAP0684-100G
2-Phénylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phénylimidazole


Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 340°C
Point de fusion: 143…146 °C
Densité: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005186
Numéro CAS: 670-96-2
EINECS: 211-581-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30872b43e765ad11806d524f1c59ad5908012a28&vid=30872b43e765ad11806d524f1c59ad5908012a28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité