Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pipecolyldithiocarbamic acid pipecolinium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

P0687-25G
TCIAP0687-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0687-25G
Pipecolyldithiocarbamic acid pipecolinium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Pipecolyldithiocarbamic acid pipecolinium salt


Formule: C₁₃H₂₆N₂S₂
Numéro MDL: MFCD00135325
Numéro CAS: 7256-21-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité