Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyvinylpyrrolidone, insoluble

Fournisseur: TCI

P0691-100G
TCIAP0691-100GEA 57.2 EUR InStock
TCIAP0691-100G
Polyvinylpyrrolidone, insoluble
Polyvinylpyrrolidone


Formule: (C₆H₉NO)n
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Merck Index: 14,07697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Total Nitrogen 12.0 to 12.8 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité