Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de propane-1-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propane-1-sulphonyl chloride

P0693-25G
TCIAP0693-25GEA 137 EUR InStock
TCIAP0693-25G
Chlorure de propane-1-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de propane-1-sulfonyle


Formule: C₃H₇ClO₂S
MW: 142,61 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00007462
Numéro CAS: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7da1025fe429bdfb71ef292a3fcfe3056f115f&vid=fb7da1025fe429bdfb71ef292a3fcfe3056f115f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité