Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyethylene glycol mono-4-nonylphenyl ether n=∼2

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nonylphenol polyethoxylate

P0704-25G
TCIAP0704-25GEA 22 EUR InStock
TCIAP0704-25G
Polyethylene glycol mono-4-nonylphenyl ether n=∼2
Polyethylene glycol mono-4-nonylphenyl ether


Numéro MDL: MFCD00148006
Numéro CAS: 26027-38-3
EINECS: 243-816-4
Merck Index: 14,06677
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 1.8 to 2.5

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité