Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Phenylthiohydantoinarginine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: PTH-arginine Hydrochloride, 5-(3-Guanidinopropyl)-3-phenyl-2-thiohydantoin Hydrochloride

P0731-100MG
TCIAP0731-100MGEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0731-100MG
Phenylthiohydantoinarginine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phenylthiohydantoinarginine hydrochloride


Formule: C₁₃H₁₇N₅OS
MW: 327,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060177
Numéro CAS: 182153-75-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 188.0 to 193.0 deg-C
Water max. 8.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité