Pentaerythritol distearate (so called) mélange ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0738-25G
TCIAP0738-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP0738-25G
Pentaerythritol distearate (so called) mélange ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Pentaerythritol distearate (so called)
Formule: C₄₁H₈₀O₆
Numéro MDL: MFCD00059225
Numéro CAS: 13081-97-5
EINECS: 235-991-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité