Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Propyltoluène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Propyltoluene, 1-Methyl-4-propylbenzene

P0749-5ML
TCIAP0749-5MLEA 135 EUR InStock
TCIAP0749-5ML
p-Propyltoluène ≥99.0% (par GC)
p-Propyltoluène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Numéro MDL: MFCD00048698
Numéro CAS: 1074-55-1
EINECS: 214-044-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e9d1e8b84d1940a67a01df3a91e1f39d03c1906&vid=7e9d1e8b84d1940a67a01df3a91e1f39d03c1906&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité